Learn More
Clorhidrato de 4-cianoperidina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15249886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15249886 5 g 5 GR
15289126 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249886 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453940050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 240401-22-3
Fórmula molecular C6H10N2·ClH
Peso molecular (g/mol) 146.62
Clave InChI PKMPMUHWHIIFBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyanopiperidine hcl, 4-cyanopiperidine hydrochloride, 4-piperidinecarbonitrile, monohydrochloride, pubchem23464, 4-cyanopiperidinium chloride, 4-cyano-piperidine hcl, 4-cyano-piperidine hydrochloride, 4-cyanopiperidine hydrochloride salt, 4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
PubChem CID 22744637
Nombre IUPAC piperidin-4-carbonitrilo; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1C#N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanopiperidine hydrochloride
Punto de fusión 201.0°C to 204.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.62
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.