Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(cianometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11384326
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384326 5 g 5 g
11374326 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19956.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138500-86-4
Fórmula molecular C14H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 243.11
Número MDL MFCD02179459
Clave InChI URWMFRYGXSHPRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 3842922
Nombre IUPAC 2-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetonitrilo
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.11
Porcentaje de pureza 95%