Learn More
Hidrato de 4-cianoimidazol-5-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11430747 1 g 1 g
11440747 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11430747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22535.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5372-23-6
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00129664
Clave InChI QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-cyano-5-imidazolecarboxamide, 5-cyano-3h-imidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano, 4-cyanoimidazole-5-carboxamide, acmc-20amkb, 5-cyanoimidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-5-carboxamide,4-cyano, 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamidehydrate, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano-9ci
PubChem CID 270862
Nombre IUPAC 4-ciano-1H-imidazol-5-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=C(N=CN1)C#N
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Cyanoimidazole-5-carboxamide hydrate
Punto de fusión ∼272°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.