Learn More
Cloruro de 4-cianobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11495757 5 g 5 g
11405767 25 g 25 g
11415767 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11495757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24333.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6068-72-0 | C8H4ClNO | 165.58 g/mol
It is a reactant for organocatalytic tandem three component reactions of aldehyde, alkyl vinyl ketone, and amide. It is also employed as a reactant for synthesis of selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition, allosteric glucokinase activators, hydantoin derivatives with antiproliferative activity, thiohydantoins and P2X7 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactante para reacciones de tres componentes en tándem organocatalítico de aldehído, alquilvinilcetona y amida. También se emplea como reactante para la síntesis de antagonistas de los receptores de la angiotensina II selectivos AT2 con 450 inhibición reducida de CYP, activadores alostéricos de glucocinasa, derivados de hidantoína con actividad antiproliferativa, tiohidantoínas y antagonistas del receptor P2X7.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Mantener alejado de la humedad, agentes oxidantes, ácidos, bases, metales activos, aminas y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6068-72-0
Fórmula molecular C8H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 165.58
Número MDL MFCD00001822
Clave InChI USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
PubChem CID 80172
Nombre IUPAC cloruro de 4-cianobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzoyl chloride
Punto de fusión 68°C to 70°C
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 386729
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.58
Porcentaje de pureza 98%