Learn More
4'-Cianoacetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11442777 5 g 5 g
11457127 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11442777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14941.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35704-19-9 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35704-19-9
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00001814
Clave InChI UFKRTEWFEYWIHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-cyanophenyl acetamide, 4-cyanoacetanilide, 4-acetamidobenzonitrile, acetamide, n-4-cyanophenyl, 4'-cyanoacetanilide, p-acetamidobenzonitirle, acetanilide, 4'-cyano, p-acetylamino-benzonitrile, p-cyanoacetanilide, p-acetaminobenzonitrile
PubChem CID 37256
Nombre IUPAC N-(4-cianofenill)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Cyanoacetanilide
Punto de fusión 204°C to 206°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 98%