Learn More
trans-4-n-propilciclohexanecarboxilato 4'-ciano-4-bifenilil, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15402726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402726 1 g 1 g
15412726 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56482.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67284-57-5
Fórmula molecular C23H25NO2
Peso molecular (g/mol) 347.458
Número MDL MFCD01076321
Clave InChI YVEDSNAPDAXLDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-cyanobiphenyl-4-yl trans-4-propylcyclohexanecarboxylate, 4-4-cyanophenyl phenyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate, trans-4-propyl-cyclohexanecarboxylic acid 4'-cyano-biphenyl-4-yl ester, 4'-cyano-4-biphenylyl trans-4-n-propylcyclohexanecarboxylate, 4-propylcyclohexanecarboxylic acid 4'-cyanobiphenyl-4-yl ester, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-4-yl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate, trans-4'-cyano-1,1'-biphenyl-4-yl 4-propylcyclohexanecarboxylate, 4-propyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 4-4-cyanophenyl phenyl ester
PubChem CID 15044673
Nombre IUPAC 4-propilciclohexano-1-carboxilato [4-(4-cianofenil)fenil]
SMILES CCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Cyano-4-biphenylyl trans-4-n-propylcyclohexanecarboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.46
Porcentaje de pureza 99%