Learn More
Ácido 4-ciano-2-metoxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477788 250 mg 250 miligramos
15467788 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61279.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256345-67-1
Fórmula molecular C8H8BNO3
Peso molecular (g/mol) 176.966
Clave InChI CCUBWDNQHCIXNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-2-methoxyphenyl boronic acid, 4-cyano-2-methoxyphenyl boronicacid, boronic acid, b-4-cyano-2-methoxyphenyl, acmc-209avk, 4-cyano-2-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 53216296
Nombre IUPAC ácido (4-ciano-2-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C#N)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-2-methoxybenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.97
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido