Learn More
Ácido 4-ciano-2-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4323346 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925641 1 g 1 g
11935641 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 164149-28-4
Fórmula molecular C8H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 165.12
Número MDL MFCD03094454
Clave InChI KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano-2-fluoro, 4-cyano-2-fluoro-benzoic acid, 4-cyano-2-fluorobenzoicacid, pubchem4603, acmc-1bzbk, intermediates-zcf02232, 2-fluoro4-cyanobenzoic acid, ksc489o1d, 4-carboxy-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 590659
Nombre IUPAC ácido 4-ciano-2-fluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 216.0°C to 217.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.