Learn More
4-clorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044115
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
11381657 100 g 100 g
11391657 500 g 500 g
11301667 1000 g 1 Kg
3 options
Código de producto. 11381657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04672.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorotolueno se utiliza para el modelo de preparación de gas de 4-clorotouleno pasando aire sintetizado a 4-clorotouleno líquido.
Solubilidad
Soluble en agua (0,04 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-43-4
Fórmula molecular C7H7Cl
Peso molecular (g/mol) 126.58
Número MDL MFCD00000631
Clave InChI NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorotoluene
Punto de fusión 7°C to 9°C
Densidad 1.069
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Cantidad 100 g
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.52
Número UN UN2238
Beilstein 1903635
Índice Merck 14,2171
Información de solubilidad Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: p-Chlorotoluene