Learn More
4-Clorotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10407560 100 g Frasco de vidrio 100 g
10427370 5 g Frasco de vidrio 5 g
10327520 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10407560
Marca: Thermo Scientific Acros 154761000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144.616 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-54-7
Número MDL MFCD00004847
Clave InChI VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
Nombre IUPAC 4-clorobencenotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothiophenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49°C to 53°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5ClS
Fórmula lineal ClC6H4SH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 326
Peso molecular (g/mol) 144.616
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.62
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.