Learn More
4-Clororresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481067 100 g 100 g
11471067 25 g 25 g
11491067 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24076.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-88-5
Fórmula molecular C6H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 144.55
Número MDL MFCD00002273
Clave InChI JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
PubChem CID 1731
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-1,3-diol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlororesorcinol
Punto de fusión 108°C to 111°C
Punto de ebullición 146°C to 148°C (18 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2042864
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 98%