Learn More
Clorhidrato de 4-cloropiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11469160 5 g 5 g
11479160 25 g 25 g
11489160 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11469160
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15628.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
It is employed as a catalyst in the synthesis of fluorazone derivatives by one-pot pyrrolation/cyclization of anthranilic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como catalizador en la síntesis de derivados de fluorazona mediante pirrolación/ciclización de ácidos antranílicos de un recipiente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7379-35-3
Fórmula molecular C5H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 150.00
Número MDL MFCD00012829
Clave InChI XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
Nombre IUPAC 4-cloropiridina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloropyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼210°C (sublimation)
pH 2
Temperatura de inflamación 198°C (388°F)
Olor Weak
Cantidad 5 g
Beilstein 3684904
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.01
Porcentaje de pureza ≥98%