Learn More
4-Cloropirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077825 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15569503 5 g 5 g
15579503 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15569503
Marca: Thermo Scientific Acros 459920050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15878-00-9 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15878-00-9
Fórmula molecular C3H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 102.52
Clave InChI BADSZRMNXWLUKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloropyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro, 4-chloro pyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro-9ci, pyrazole, 4-chloro, zlchem 159, pubchem14005, 5-23-04-00164 beilstein handbook reference
PubChem CID 27524
Nombre IUPAC 4-cloro-1H-pirazol
SMILES C1=C(C=NN1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloropyrazole
Punto de fusión 71.0°C to 73.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.52
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloropyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.