Learn More
4-yoduro de clorofenil de zinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables
Código de producto. 15475405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15475405 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15475405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58740.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 151073-70-0
Densidad 1.066
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular C6H4ClIZn
Número MDL MFCD01311392
Número UN UN3399
Beilstein 6135172
Sinónimo zinc 2+ ion 4-chlorobenzen-1-ide iodide
Clave InChI MUTQVHHYZWDPKQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)Cl.[Zn+]I
Nombre IUPAC clorobenceno; yoduro de zinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 303.832
PubChem CID 54718531
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.84