Learn More
4-Clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
11314749 100 g 100 g
11467467 250 g 250 g
11457467 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11314749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15602.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como materia prima principal de los compuestos para la medicina, los tintes, el plástico y otras industrias. El 4-clorofenol se utilizó en la degradación inducida por la luz visible del 4-clorofenol en suspensión acuosa de TiO pura2.
Solubilidad
soluble en agua (27g/l).
Notas
sensible al aire. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-48-9
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.555
Número MDL MFCD00002318
Clave InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
Nombre IUPAC 4-clorofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenol
Punto de fusión 39°C to 43°C
Densidad 1.306
Punto de ebullición 217°C to 220°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 100 g
Número UN UN2020
Beilstein 507004
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,2154
Información de solubilidad Soluble in water (27g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Chlorophenol