Learn More
4-(Clorometilo)-2-(4-clorofenilo)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2700761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10455122 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10782483 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10455122
Marca: Thermo Scientific Maybridge CD03309DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17969-22-1
Fórmula molecular C10H7Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 244.133
Número MDL MFCD00047057
Clave InChI UEJQTBKTWJQBRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chloro-phenyl-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenylthiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorphenyl thiazole, 2-p-chlorophenyl-4-chloromethylthiazole
PubChem CID 610297
Nombre IUPAC 4-(clorometilo)-2-(4-clorofenilo)-1,3-tiazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.14
Porcentaje de pureza 95%