Learn More
4-(clorometilo)-2-(2-tienilo)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2700758
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 10663783
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC11524CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 54679-16-2
Fórmula molecular C8H6ClNS2
Peso molecular (g/mol) 215.71
Número MDL MFCD01571296
Clave InChI CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736496
Nombre IUPAC 4-(clorometilo)-2-tiofen-2-il-1,3-tiazol
SMILES ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.73
Porcentaje de pureza 97%