Learn More
Bromuro de 4-clorobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11449897 5 g 5 g
11459897 25 g 25 g
11469897 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11449897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22858.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
4-Chlorobenzyl bromide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 4-clorobencilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, bases y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-95-7
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00040714
Clave InChI KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
PubChem CID 69329
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl bromide
Punto de fusión 46°C to 51°C
Punto de ebullición 107°C to 108°C (8 mmHg)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 606497
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene