missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11485313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11485313 1000 g 1000 g
11495313 250 g 250 g
11405323 5000 g 5000 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11485313

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12879.0B

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.571 g/mol

4-Chloroaniline is an important building block used in the chemical industry for the production of drugs and dyestuffs. Some benzodiazepine drugs use 4-chloroaniline in their manufacture.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 4-cloroanilina es una unidad estructural importante utilizada en la industria química para la producción de fármacos y colorantes. Algunos fármacos para benzodiacepina usan 4-cloroanilina en su fabricación.

Solubilidad
Soluble en agua (2,6 g/litro a 20 °C ).

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y ácido nitroso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 106-47-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00007835
Clave InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
Nombre IUPAC 4-cloroanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline
Punto de fusión 67°C to 72°C
Densidad 1.43
Punto de ebullición 232°C
Cantidad 1000 g
Número UN UN2018
Beilstein 471359
Índice Merck 14,2118
Información de solubilidad Soluble in water (2.6g/Liter at 20°C ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.