Learn More
4-Cloro-N-(4-fluorobencil)-2-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452576
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15452576
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56258.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1036628-11-1
Fórmula molecular C14H13ClFN
Peso molecular (g/mol) 249.71
Número MDL MFCD11119360
Clave InChI CYUBYUVQPNJDHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-4-fluorobenzyl-2-methylaniline, 4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl-2-methylaniline
PubChem CID 29266784
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[(4-fluorofenil)metil]-2-metilanilina
SMILES CC1=C(NCC2=CC=C(F)C=C2)C=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.71
Porcentaje de pureza 97%