Learn More
4-Cloro-N-(2-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482728 250 mg 250 miligramos
15472728 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56275.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723753-84-2
Fórmula molecular C13H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 235.69
Número MDL MFCD05740323
Clave InChI QCLJXZCWBRKJHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-4-chlorophenyl-n-2-fluorobenzyl amine, 4-chloro-n-2-fluorobenzyl aniline
PubChem CID 834588
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[(2-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.69
Porcentaje de pureza 97%