Learn More
4-Cloro-N-(2,4-diclorofenil)butiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7040167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15445306 250 mg 250 miligramos
15406288 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15445306
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59853.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 457618-46-1
Fórmula molecular C10H10Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 266.546
Número MDL MFCD03361724
Clave InChI SPTDUZNBZNYZFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-2,4-dichlorophenyl butanamide, 4-chloro-n-2,4-dichlorophenyl butyramide
PubChem CID 4396570
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2,4-diclorofenil)butanamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)butyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.55
Porcentaje de pureza 97%