Learn More
4-Cloro-N-(2,3-diclorofenil)butiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414946
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15414946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59300.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200875-76-9
Fórmula molecular C10H10Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 266.55
Número MDL MFCD00096106
Clave InChI MCHSMQZMPJDCLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butanamide, 4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butyramide
PubChem CID 3385007
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2,3-diclorofenil)butanamida
SMILES ClCCCC(=O)NC1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)butyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.55
Porcentaje de pureza 97%