Learn More
4-cloro-DL-fenilalanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Codice prodotto. Cantidad unitSize
11410933 50 g 50 g
11400933 10 g 10 g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11410933
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13323.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
4-Chloro-DL-phenylalanine is an irreversible tryptophan hydroxylase inhibitor that depletes serotonin in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloro-DL-fenilalanina es un inhibidor irreversible de la hidroxilasa de triptófano que agota la serotonina en el cerebro.
Solubilidad
Soluble en 10 mm en 1eq. NaOH y en 5 mm en agua con calentamiento suave.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7424-00-2
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00002601
Clave InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-DL-phenylalanine
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Beilstein 2805758
Información de solubilidad Soluble to 10 mM in 1eq. NaOH and to 5 mM in water with gentle warming.
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.