Learn More
4-cloro-8-(trifluorometil)quinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403547 5 g 5 g
11493537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17301.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
baja solubilidad en agua.
Notas
almacénese a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23779-97-7
Fórmula molecular C10H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 231.602
Número MDL MFCD00134578
Clave InChI LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
PubChem CID 90262
Nombre IUPAC 4-cloro-8-(trifluorometil)quinolina
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Low solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.61
Porcentaje de pureza 98%