Learn More
4-Cloro-6-fluoro-2-metilquinolina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430010 250 mg 250 miligramos
11440010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50553.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-cloro-6-fluoro-2-metilquinolina reacciona con el 2,6-dinitro-4-trifluormetilnatriumfenolat y se obtiene la 4-(2,6-dinitro-4-trifluorometil-fenoxi)-6-fluoro-2-metil-quinolina.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18529-01-6
Fórmula molecular C10H7ClFN
Peso molecular (g/mol) 195.621
Número MDL MFCD00272332
Clave InChI GMMVVJJBQBYMNZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87694
Nombre IUPAC 4-cloro-6-fluoro-2-metilquinolina
SMILES CC1=NC2=C(C=C(C=C2)F)C(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-chloro-6-fluoroquinaldine, quinoline,4-chloro-6-fluoro-2-methyl, quinoline, 4-chloro-6-fluoro-2-methyl, acmc-1bo3g, 4-chloranyl-6-fluoranyl-2-methyl-quinoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.63
Porcentaje de pureza 96%