Learn More
Bromuro de 4-cloro-3-(trifluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447565
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447565 250 mg 250 miligramos
11366729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26258.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 4-cloro-3-(trifluorometoxi)bencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886500-93-2
Fórmula molecular C8H5BrClF3O
Peso molecular (g/mol) 289.476
Número MDL MFCD06660249
Clave InChI LAZINNAFCZCHLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl-1-chloro-2-trifluoromethoxy benzene, 4-chloro-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-chloro-3-trifluoromethoxybenzyl bromide, 2-chloro-5-bromomethyl-1-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromomethyl-1-chloro-2-trifluoromethoxy
PubChem CID 17750697
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-1-cloro-2-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)OC(F)(F)F)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.48
Porcentaje de pureza 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.