Learn More
Ácido de 4-cloro-3-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11406170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406170 100 mg 100 miligramos
11416170 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27093.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151169-67-4
Fórmula molecular C6H5BClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.37
Número MDL MFCD02258950
Clave InChI LQCCRPUZTXKDGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrophenyl boronic acid, 4-chloro-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-4-chlorophenylboronic acid, 5-borono-2-chloronitrobenzene, 4-chloro-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-nitrophenyl, boronic acid, 4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitrophenylboronicacid, pubchem1784, akos brn-0709
PubChem CID 5006651
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-3-nitrofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∽275°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.37
Porcentaje de pureza 97%