Learn More
Bromuro de 4-cloro-2-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11352489 1 g 1 g
11362489 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11352489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26620.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 4-cloro-2-(trifluorometil)bencilo se utiliza en la síntesis de nuevas series de ditiocarbamatos, a través de la reacción con sales de sodio de ácidos ditiocarbámicos N,N-disubprostituidos.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886496-75-9
Fórmula molecular C8H5BrClF3
Peso molecular (g/mol) 273.477
Número MDL MFCD04115840
Clave InChI LFFCKOROEHFKQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, 1-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-2-trifluoromethylbenzyl bromide
PubChem CID 3492597
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-cloro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.52
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.48
Porcentaje de pureza 97%