missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 4-cloro-2-nitrobencenosulfonilo, 96 %

Código de producto. 15486087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15486087 1 g 1 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15486087

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33275.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
CAS 4533-96-4
Fórmula molecular C6H3Cl2NO4S
Número MDL MFCD02684714
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-chloro-2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-2-nitrophenylsulphonyl chloride, 2-nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chloro-2-nitro-benzenesulfonyl chloride, acmc-20amll, 4-chlor-2-nitrobenzolsulfochlorid, 4-chloro-2-nitrophenylsulfonylchloride, 4-chloro-2-nitrobenzenesulfonylchloride, o-nitro-p-chlorobenzene sulfonyl chloride
Clave InChI LYESTQKHIPXVIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-cloro-2-nitrobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 256.053
PubChem CID 20631
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.07
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.