Learn More
4-Cloro--metoxifenol,2-metoxifenol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-88763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10099932 5 g Frasco de vidrio 5 g
10099932 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081751 10 g Frasco de vidrio 10 g
10081751 10 g Frasco de vidrio 10 g
4 options
Código de producto. 10099932
Proveedor: Thermo Scientific Acros 294110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 16766-30-6
Fórmula molecular C7H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 158.58
Número MDL MFCD00070774
Clave InChI FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metoxifenol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methoxyphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16.0°C to 17.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 241.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(OCH3)OH
Índice de refracción 1.5575 to 1.5595
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.3
Sinónimo 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.