Learn More
Ácido 4-cloro-2-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034830
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15449267 250 mg 250 miligramos
15439267 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15449267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52529.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 762287-57-0 | C7H8BClO3 | 186.398 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762287-57-0
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.398
Número MDL MFCD02684317
Clave InChI NZRRMTBNTSBIFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-methoxyphenyl, acmc-209p2g, ksc495a8j, ablock ab-12-6332, 2-methoxy-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-methyloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3858606
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-2-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 128°C to 134°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 98%