Learn More
4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11404987 25 g 25 g
11414987 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11404987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21906.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-68-9 | C10H13ClO | 184.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-68-9
Fórmula molecular C10H13ClO
Peso molecular (g/mol) 184.66
Número MDL MFCD00002326
Clave InChI KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorothymol, 6-chlorothymol, 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, chlorthymol, 4-chlorothymol, thymol, 6-chloro, phenol, 4-chloro-5-methyl-2-1-methylethyl, caswell no. 216, 4-chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, unii-lj25ti0cvt
PubChem CID 6982
Nombre IUPAC 4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Punto de fusión 59°C to 61°C
Punto de ebullición 259°C to 263°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2084453
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2170
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.67
Porcentaje de pureza 99%