Learn More
Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid |
| Punto de fusión | 203°C to 206°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.56 |
| Porcentaje de pureza | 98% |