Learn More
Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440848 1 g 1 g
11450848 5 g 5 g
11460848 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25277.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 446-30-0 | C7H4ClFO2 | 174.555 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-30-0
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.555
Número MDL MFCD00042468
Clave InChI ZLPXBWMVZANJJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzoicacid, 4-chloro-2-fluoro-benzoic acid, pubchem1374, acmc-209jz4, ksc237m4j, rarechem al bo 0755, 4-chloro-2-fluoro benzoic acid, timtec-bb sbb003797
PubChem CID 99152
Nombre IUPAC Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 203°C to 206°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 98%