Learn More
Alcohol 4-cloro-2-fluoro-3-metoxibencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428675 250 mg 250 miligramos
15486717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33848.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1323966-21-7
Fórmula molecular C8H8ClFO2
Peso molecular (g/mol) 190.598
Número MDL MFCD19687181
Clave InChI ULQDMTWMSOVQRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl methanol
PubChem CID 66523606
Nombre IUPAC (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido