missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™

Código de producto. 11453967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11453967 10 g 10 g
11463967 50 g 50 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11453967

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19362.09

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5769-32-4
Fórmula molecular C8H11Cl2N
Peso molecular (g/mol) 192.083
Número MDL MFCD00671703
Clave InChI MHTIYKGRFKCWAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride, acmc-1astt, 4-chloro-2,6-xylidine hydrochloride, 4-chloro-2,6-dimethylaniline hcl, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-aniline hydrochloride, 4-chloro-2,6-dimethylaniline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18406981
Nombre IUPAC 4-Cloro-2,6-dimetilanilina;clorhidrato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)Cl.Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.09
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.