Learn More
4-Cloro-2-(5-isoxazolil)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362429
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11362429
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27333.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86176-56-9
Fórmula molecular C9H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.602
Número MDL MFCD00218660
Clave InChI QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole
PubChem CID 6819866
Nombre IUPAC 4-cloro-6-(2H-1,2-oxazol-5-ilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol
Punto de fusión 200°C to 204°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.61
Porcentaje de pureza 97%