Learn More
Anhídrido 4-cloro-1,8-naftálico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387465
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11387465 100 g 100 g
11377465 25 g 25 g
11397465 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11387465
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05508.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4053-08-1 | C12H5ClO3 | 232.62 g/mol
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride is used in dyes and pigments. It is also used in agrochemical, pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 4-cloro-1,8-naftálico se utiliza en colorantes y pigmentos. También se utiliza en productos agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C y lejos de la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, agua, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4053-08-1
Fórmula molecular C12H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 232.62
Número MDL MFCD00006928
Clave InChI UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Punto de fusión 208°C to 214°C
Cantidad 100 g
Beilstein 178072
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
SMILES C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
PubChem CID 77672
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.63
Porcentaje de pureza 94%