Learn More
4-Carbamoiltetrahidropirano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15229676 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229676 1 g 1 g
15239676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229676 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450880010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 344329-76-6
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD08235066
Clave InChI DGOYLVBDCVINQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-pyran-4-carboxamide, tetrahydropyran-4-carboxamide, 4-carbamoyltetrahydropyran, 4-carbamoyltetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran-4-carboxamide, tetrahydro, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxamide, pubchem9735, acmc-209i7n, tetrahydro-2h-4-pyrancarboxamide, 2h-pyran-4-carboxamide,tetrahydro
PubChem CID 13197203
Nombre IUPAC oxane-4-carboxamide
SMILES NC(=O)C1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carbamoyltetrahydropyran
Punto de fusión 180.0°C to 182.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Carbamoyltetrahydropyran, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.