Learn More
4-Bromothiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11438843 50 g 50 g
11428843 10 g 10 g
11448843 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11438843
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10555.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-53-6
Fórmula molecular C6H5BrS
Peso molecular (g/mol) 189.07
Número MDL MFCD00004845
Clave InChI FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
Nombre IUPAC 4-bromobencenoetiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromothiophenol
Punto de fusión 72°C to 78°C
Punto de ebullición 239°C
Olor Unpleasant
Cantidad 50 g
Número UN UN2923
Beilstein 507031
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.08
Porcentaje de pureza 98%