Learn More
4-Bromotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155717 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10155717 5 g Frasco de vidrio 5 g
10574038 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10155717
Marca: Thermo Scientific Acros 429450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34259-99-9 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34259-99-9
Fórmula molecular C3H2BrNS
Peso molecular (g/mol) 164.02
Número MDL MFCD06657592
Clave InChI VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h
PubChem CID 2763218
Nombre IUPAC 4-bromo-1,3-tiazol
SMILES BrC1=CSC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromothiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a rosa
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.