Learn More
Ácido 4-bromofálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11313047 1 g 1 g
11323047 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11313047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13418.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6968-28-1
Fórmula molecular C8H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 245.028
Número MDL MFCD00043538
Clave InChI AZXKGUVDIORSED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophthalicacid, 4-bromobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, zlchem 539, 5-bromo-phthalic acid, acmc-209oah, #, 4-bromo-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-bromo, 4-bromobenzene-1,2-dioic acid
PubChem CID 81428
Nombre IUPAC ácido 4-bromofálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophthalic acid
Punto de fusión 162°C to 164°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1959086
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.03
Porcentaje de pureza 98%