Learn More
[4-(Bromometil)bencil]bromuro trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498187 25 g 25 g
11408197 100 g 100 g
11418197 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17563.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14366-74-6
Fórmula molecular C26H23Br2P
Peso molecular (g/mol) 526.25
Número MDL MFCD00031635
Clave InChI KUXBEOGHKWNPTG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-bromomethyl benzyl triphenylphosphonium bromide, p-bromomethyl benzyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, p-bromomethylbenzyl triphenyl-, bromide, acmc-1c314, wln: e1r d1pr&r&r &e, 4-bromomethyl benzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-bromomethyl phenyl methyl-triphenylphosphanium bromide, 4-bromomethyl phenyl methyl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 4-bromomethyl phenyl methyl triphenyl-,bromide 1:1
PubChem CID 197927
Nombre IUPAC {[4-(bromomethyl)phenyl]methyl}triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].BrCC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Bromomethyl)benzyl]triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 246°C to 248°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3820074
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.25
Porcentaje de pureza 98%