Learn More
4-Bromoimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15442409 5 g 5 g
15452409 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15442409
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64972.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2302-25-2
Fórmula molecular C3H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 146.98
Número MDL MFCD00047021
Clave InChI FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
PubChem CID 96125
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-imidazol
SMILES BrC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoimidazole
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1615
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido