Learn More
4'-Bromoheptanofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409526
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11409526
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19252.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99474-02-9
Fórmula molecular C13H17BrO
Peso molecular (g/mol) 269.182
Número MDL MFCD00276567
Clave InChI LDVBFPQTLJKTLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl heptan-1-one, 1-bromo-4-n-heptanoylbenzene, maybridge1_002469
PubChem CID 2775719
Nombre IUPAC 1-(4-Bromofenil)heptan-1-ona
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromoheptanophenone
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.19
Porcentaje de pureza 97%