Learn More
4-Bromofurano-2-carboxamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034663
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15449027 250 mg 250 miligramos
15429027 1 g 1 g
15439027 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15449027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52355.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 957345-95-8 | C5H4BrNO2 | 189.996 g/mol
Reactant in the synthesis of 6-Phenanthridinones. Bromofuran-2-carboxamide used in the investigation of supramolecular amide and thioamide synthons in hydrogen bonding patterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de 6-fenantridinonas. El bromofurano-2-carboxamida se utilizó en la investigación de sintones de amida y tioamida supramoleculares en patrones de unión de hidrógeno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957345-95-8
Fórmula molecular C5H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 189.996
Número MDL MFCD12755858
Clave InChI UDNSRLLRTQICFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-furan-2-carboxylic acid amide
PubChem CID 57589975
Nombre IUPAC 4-bromofurano-2-carboxamida
SMILES C1=C(OC=C1Br)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromofuran-2-carboxamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Porcentaje de pureza 96%