Learn More
4-Bromobutironitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413434 10 g 10 g
11423434 50 g 50 g
11433434 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413434 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10674.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148.00 g/mol
4-bromobutyronitrile is used as a precursor for the preparation of cylopropyl cyanide. Its derivative, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile is used as an intermediate for loperamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromobutironitrilo se utiliza como precursor para la preparación de cianuro de cilopropilo. Su derivado, el butironitrilo de 4-bromo-2,2-difenilo se utiliza como intermedio para la loperamida.
Solubilidad
Miscible con tolueno y benceno. No miscible con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5332-06-9
Fórmula molecular C4H6BrN
Peso molecular (g/mol) 148.00
Número MDL MFCD00001971
Clave InChI CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
PubChem CID 21412
Nombre IUPAC 4-bromobutanonitrilo
SMILES C(CC#N)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyronitrile
Densidad 1.491
Punto de ebullición 204°C to 206°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.478
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 956577
Información de solubilidad Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.01
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.