Learn More
Ácido 4‘-bromobifenilo-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15458207 5 g 5 g
15448207 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15458207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885951-66-6
Fórmula molecular C13H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 277.117
Número MDL MFCD01318398
Clave InChI IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromophenyl benzoic acid, 4'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda010, 4 inverted exclamation marka-bromobiphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 1501998
Nombre IUPAC ácido 3-(4-bromofenil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.12
Porcentaje de pureza 95%