Learn More
Cloruro de 4-bromobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-73144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234991 5 g Frasco de vidrio 5 g
10797192 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10234991
Brand: Thermo Scientific Acros 346750050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 589-17-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-17-3
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00040867
Clave InChI BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
PubChem CID 68528
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(clorometil)benceno
SMILES ClCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Blanco
Punto de ebullición 136°C to 139°C (27.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H4Br
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1417
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y gránulos
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromobenzyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.